Få mere at vide
Cortisol-9,11,12,12-d4, TRC
Artikelnummer. 30359855
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30359855 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30359855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6963021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4)
CAS 73565-87-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 2H4 H26 O5
Mængde 1 mg
Synonym Hydrocortisone-9α,11α,12α,12β-D4
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
SMIL [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14C
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 366.48
Formel vægt 366.2344
Procent renhed >95