Få mere at vide
Cortisol 21-Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisol 21-Sulfate Potassium Salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O8S.K/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 480.122 |