Få mere at vide
Cortisol 21-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisol 21-beta-D-Glucuronide sodium salt |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O11.Na/c1-25-7-5-13(28)9-12(25)3-4-14-15-6-8-27(36,26(15,2)10-16(29)18(14)25)17(30)11-37-24-21(33)19(31)20(32)22(38-24)23(34)35;/h9,14-16,18-22,24,29,31-33,36H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21+,22-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 560.2234 |