Få mere at vide
Cortisol 21-Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisol 21-Benzoate |
| CAS | 74669-84-4 |
| Molekylær formel | C28H34O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (11beta)-21-(Benzoyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 21-Benzoyl Cortisol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O6/c1-26-12-10-19(29)14-18(26)8-9-20-21-11-13-28(33,27(21,2)15-22(30)24(20)26)23(31)16-34-25(32)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,14,20-22,24,30,33H,8-13,15-16H2,1-2H3/t20-,21-,22-,24+,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)c5ccccc5)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.57 |
| Formel vægt | 466.2355 |