Få mere at vide
MedChemExpress Corticotropin-releasing factor (human)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.44% |
| CAS | 86784-80-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 4757.45 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (5.25 mM∣ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| Synonym | Human CRF∣ Human corticotropin-releasing factor |