missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Corticosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Corticosterone |
| CAS | 50-22-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H30 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Corticosterone (8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?