Få mere at vide
Corticosterone, Lipomed
Artikelnummer. 30457906
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457906 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457906 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCOR1628100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Corticosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corticosterone
CAS 50-22-6
Analyt- eller komponentnavne Corticosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O4
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8 CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 C[C@H](O)[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 C(=O)CO
IUPAC navn (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 346.2144 g/mol