Få mere at vide
Abcam Kortikosteron-kit ELISA
Artikelnummer. 32112035 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32112035 1 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32112035 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3237431x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Corticosteron-kit ELISA er et konkurrencepræget ELISA sæt designet til at kvantificere mus-, rotte- og humant kortikosteron (CORT) i serum, plasma, spyt, urin og mælk med en følsomhed på 0,33 ng/ml.
Corticosteron-kit ELISA er et konkurrencedygtigt ELISA designet sæt til at kvantificere mus, rotter og human kortikosteron (CORT) i serum, plasma, spyt, urin og mælk med en følsomhed på 0,33 ng/ml. - Bredt dynamisk område - kvantificerer 0,391-25 ng/ml - Hurtig prøvetid - færdige resultater på 3 timer - Høj restitutionsrate - opnår 98% generel bedring - Ny og forbedret version af ab108821, som blev citeret i over 150 publikationer
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Analyseområde 0,391 til 25 ng/ml
Assay følsomhed 0.33 ng/mL
Detekterbare analytter Kortikosteron ()
Assay Kortikosteron-kit ELISA
Immunoassay-kitformat Konkurrenceudstyr ELISA
Produkttype Konkurrencepræget ELISA
Prøvetype Mælk, Plasma, Spyt, Serum, Urin
Tilstrækkelig til 96 prøver
Til brug med (applikation) ELISA
Immunoassay Kit Grade RUO
Måleområde 0,391 til 25 ng/ml
Kvantificeringsområde 0,391 til 25 ng/ml
Mængde 1 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Forsendelsestilstand Blue Ice
Mål Kortikosteron ()
Target Kit navngivet Kortikosteron ()
Detektionsgrænse 0.391 ng/mL