Få mere at vide
Invitrogen™ Kortikosteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17845117
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17845117 10 x 96 tests -
15805901 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIACORTX10
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Kortikosteronet ELISA kvantificerer coritcosteron i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant coritcosteron. Metodens princip Corticosteron solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, der binder til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et konjugeret enzym er blevet inkorporeret i assayet. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er omvendt proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CORTICOSTERON er et adrenokortikalt steroid, der har beskedne, men betydningsfulde aktiviteter som mineralokortikoid og glukokortikoid. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Compound Database; CID=5753].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 78,125 til 10.000 pg/ml
Assay følsomhed 18.6 pg/mL
Oversigt Kortikosteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias 17-Deoxykortisol; C21H30O417-Deoxykortisol; C21H30O4;
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 5.2%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser 17-Deoxykortisol; Reichsteins stof H; Kendalls forbindelse B; C21H30O4
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 2,5μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Kortikosteron
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 1 time 30 min