Få mere at vide
Invitrogen™ Kortikosteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 15805901
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15805901 96 prøver Pakke med 96
17845117 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805901 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIACORT
ELISA
Kortikosteronet ELISA kvantificerer coritcosteron i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant coritcosteron. Metodens princip Corticosteron solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, der binder til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et konjugeret enzym er blevet inkorporeret i assayet. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er omvendt proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CORTICOSTERON er et binyrebarksteroid, der har beskedne, men betydelige aktiviteter som et mineralokortikoid og et glukokortikoid. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Compound Database; CID=5753].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 78,125 til 10.000 pg/ml
Assay følsomhed 18.6 pg/mL
Oversigt Kortikosteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 5.2
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 2,5μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Kortikosteron
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min