Få mere at vide
Corticosterone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315748
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315748 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315748 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11705000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corticosterone
CAS 50-22-6
Analyt- eller komponentnavne Corticosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 346.2144 g/mol