Få mere at vide
Nickel Electro™ NMR-spatel i rustfrit stål
Artikelnummer. 12892326 Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12892326
Brand: Nickel Electro™ 9576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Rustfrit stål NMR-spatel anbefales at blive brugt til små pulverprøver.
  • Rustfrit stål
  • Ikke-magnetisk
  • Lys finish
  • Anbefales til små pulverprøver til indføring i 5 mm OD NMR-rør.
  • Spatelen er 250 mm lang, så du kan nå bunden af røret for nemt at fjerne prøver.
  • Den afrundede ende af spatelen med buet spids kan bruges som en scoop, mens den flade ende kan bruges til at bryde fastsiddende prøver.
  • Begge ender er 3,5 mm brede
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Belægning PTFE
Produkttype Spatel
Temperatur (metrisk) Maks 260 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 250 mm