Få mere at vide
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym, 50 reaktioner
Artikelnummer. 13442889
Skift visning
50 reaktioner
Artikelnummer.
13442889 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13442889 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A14972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2347.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 72.35 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CorrectASE™ enzym fjerner uoverensstemmelser forårsaget af oligonuceotidsyntesefejl, hvilket fører til en 3 –10 gange reduktion af mutationer i dine syntetiske gener eller fragmenter.
CorrectASE™ Enzymet fjerner mismatches forårsaget af fejl i oligonuceotidsyntesen, hvilket fører til en 3-10 –gange reduktion i mutationer i dine syntetiske gener eller fragmenter.
Ved at introducere CorrectASE™ enzym i din gør-det-selv gensyntese-arbejdsgang kan du:
  • Reducer antallet af mutationer i dit syntetiske gen eller fragment
  • Reducer din arbejdstid ved kun at screene 2-4 –kloner i stedet for 10-16 kloner pr. syntetisk konstruktion
  • Reducer dine omkostninger ved kun at sekventere 2-4 –kloner i stedet for 10-16 –syntetiske gener
Forebyg uønskede mutationer
Kommercielt tilgængelige syntetiske oligonuceotider har en høj fejlrate under syntese, fra én pr. 300 –til 1000 baser, afhængigt af kilden. Disse fejl forårsager frameshift (deletion og indsættelse) og mismatch-mutationer under gensyntese. Inkubation med CorrectASE™ enzym fjerner begge typer mutationer.
Inkubationstrinnet med CorrectASE™ enzym introduceres efter den indledende PCR-samling af oligonukleotider. PCR-produktet denatureres og genanneales, så eventuelle mutationer ikke matches. CorrectASE™ Enzymet binder sig til de resulterende mismatches og rammer begge DNA-strenge 3' af fejlen. Enzymets 3' til 5' exonukleaseaktivitet fjerner fejlene. En endelig PCR med en korrekturlæsning af polymerase samler derefter de korrigerede fragmenter, hvilket øger sandsynligheden for at isolere kloner med den korrekte sekvens. Afhængigt af den indkommende oligonuceotidkvalitet behøver kun 2-4 –kloner screenes, sammenlignet med 10-16 –kloner i en arbejdsgang, der ikke inkluderer korrektionstrinnet. Inkludering CorrectASE™ af enzym i din gensyntese-arbejdsgang reducerer arbejdstid og sekventeringsomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed >95 % af SDS-PAGE
Indhold og opbevaring • CorrectASE, 1 rør (50 reaktioner)
• 10X CorrectASE Reaktionsbuffer, 1 rør
Exonuklease aktivitet 3'– 5'
Enzym CorrectASE™
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 50 reaktioner
Produkttype CorrectASE™ Enzym
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.