Få mere at vide
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym
Beskrivelse
CorrectASE™ Enzymet fjerner mismatches forårsaget af fejl i oligonuceotidsyntesen, hvilket fører til en 3-10 –gange reduktion i mutationer i dine syntetiske gener eller fragmenter.
Ved at introducere CorrectASE™ enzym i din gør-det-selv gensyntese-arbejdsgang kan du:
- Reducer antallet af mutationer i dit syntetiske gen eller fragment
- Reducer din arbejdstid ved kun at screene 2-4 –kloner i stedet for 10-16 kloner pr. syntetisk konstruktion
- Reducer dine omkostninger ved kun at sekventere 2-4 –kloner i stedet for 10-16 –syntetiske gener
Forebyg uønskede mutationer
Kommercielt tilgængelige syntetiske oligonuceotider har en høj fejlrate under syntese, fra én pr. 300 –til 1000 baser, afhængigt af kilden. Disse fejl forårsager frameshift (deletion og indsættelse) og mismatch-mutationer under gensyntese. Inkubation med CorrectASE™ enzym fjerner begge typer mutationer.
Inkubationstrinnet med CorrectASE™ enzym introduceres efter den indledende PCR-samling af oligonukleotider. PCR-produktet denatureres og genanneales, så eventuelle mutationer ikke matches. CorrectASE™ Enzymet binder sig til de resulterende mismatches og rammer begge DNA-strenge 3' af fejlen. Enzymets 3' til 5' exonukleaseaktivitet fjerner fejlene. En endelig PCR med en korrekturlæsning af polymerase samler derefter de korrigerede fragmenter, hvilket øger sandsynligheden for at isolere kloner med den korrekte sekvens. Afhængigt af den indkommende oligonuceotidkvalitet behøver kun 2-4 –kloner screenes, sammenlignet med 10-16 –kloner i en arbejdsgang, der ikke inkluderer korrektionstrinnet. Inkludering CorrectASE™ af enzym i din gensyntese-arbejdsgang reducerer arbejdstid og sekventeringsomkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter | 4 tubes CorrectASE, 50 rxns each, 1 tube 10X CorrectASE Rxn Buffer |
| Renhed | >95 % af SDS-PAGE |
| Indhold og opbevaring | • CorrectASE 4 rør (50 reaktioner hver) • 10X CorrectASE Reaktionsbuffer, 1 rør |
| Exonuklease aktivitet | 3'– 5' |
| Enzym | CorrectASE™ |
| Kompatibel buffer | Reaktionsbuffer |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Produkttype | CorrectASE™ Enzym |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.