Få mere at vide
MedChemExpress Corosolic acid
Artikelnummer. 16401378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16401378 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16401378 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 472.7 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Synonym Colosolic acid
Mål Autophagy