Få mere at vide
Coronene, TRC
Artikelnummer. 30362168
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362168 1 g
1 options
Artikelnummer. 30362168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6955001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coronene
CAS 191-07-1
Molekylær formel C24 H12
Mængde 1 g
Synonym Coronene, Circumbenzene, NSC 90725
InChI formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
SMIL c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27
IUPAC navn Coronene
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Formel vægt 300.0939