missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coronene-d12, TRC

Artikelnummer. 17978119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978119 5 mg
17989229 10 mg
17908629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17978119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6955025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16083-32-2
Molekylær formel C24 2H12
Molekylvægt (g/mol) 312.43
Synonym Coronene-d12 (8CI,9CI), Coronene D12
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoronene
SMIL [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c6c([2H])c([2H])c1c7c6c5c4c3c27

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coronene-d12
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Formel vægt 312.1692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.