Få mere at vide
Coronene-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coronene-d12 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| Formel vægt | 312.1692 |