Få mere at vide
Coronene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coronene |
| CAS | 191-07-1 |
| Molekylær formel | C24H12 |
| MDL nummer | MFCD00004134 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C12=CC=C(C3=C4C5=C6C7=C32)C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C7C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.35 |
| Procent renhed | 98% |