Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coronene |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 438 °C til 440 °C |
| Farve | Grøn til gul |
| Kogepunkt | 525 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 15, 2523 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Coronene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.