Få mere at vide
PEPperCHIP™ SARS-CoV-2 Proteome Microarray
:
Størrelse: 75,4 x 25 x 1 mm
Beskrivelse
- Microarray indhold: Fuldt proteom af Hele proteom fra Wuhan skaldyrsmarked lungebetændelse virusisolat Wuhan-Hu-1 (GenBank ID: MN908947.3) som overlappende lineære peptider
- Peptidlængde/Overlapning: 15 aa / 13 aa
- Antal peptider/pletter: 4.883 peptider trykt i to eksemplarer og HA- og poliokontrolpeptider
- Relaterede produkter: PEPperCHIP Inkubationsbakke 3/1, PEPperCHIP anti-HA kontrol antistoffer, PepSlide Analysator
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PEGMA/PMMA |
| Oversigt | Kun brug til forskning |
| Mængde | 1 array kopi pr. microarray |
| Metode til vedhæftning | Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Klarhed |
| Stregkode | Individuel stregkode for hvert mikroarray |
| Materiale | Mikroskopisk glas |
| Type | High-density Peptide Microarray |
| Vis mere |