Beskrivelse
- Sørg for ensartet gasudveksling og minimer forurening
- Polyethylenhætter med en integreret, hydrofob 0,2μ m mikroporøst membranfilterudluftning muliggør ensartet gasudveksling, når hætterne er i lukket position.
- Påkrævede gasser eller cellevækst og stofskifte passerer frit gennem udluftningen, mens mikroorganismer ikke kan. Falcon ventilerede hætter bliver ikke våde.
- Ventilerede hætter minimerer forurening forbundet med standard åben inkubation. De ventilerede hætter forhindrer medier, der kan blive fanget i en delvist åbnet hætte, i at blokere for gasudveksling. Hættene vil ikke falde af i kuvøsen på grund af vibrationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Falcon™ 175 cm2 kolber |
| Inkluderer | 0,2 μm Membranudluftning |
| Produkttype | Kasket, udluftet |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Skruelåg |