Få mere at vide
Falcon™ Udluftede skruelåg til kolber, sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10204861 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
Falcon™ 175 cm2 kolber
Falcon™ 25 cm2 kolber
Falcon™ 75 cm2 kolber
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10204861
Brand: Falcon™ 354638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Falcon 25-, 75- og 175 cm 2 kolber
  • Sørg for ensartet gasudveksling og minimer forurening
  • Polyethylenhætter med en integreret, hydrofob 0,2μ m mikroporøst membranfilterudluftning muliggør ensartet gasudveksling, når hætterne er i lukket position.
  • Påkrævede gasser eller cellevækst og stofskifte passerer frit gennem udluftningen, mens mikroorganismer ikke kan. Falcon ventilerede hætter bliver ikke våde.
  • Ventilerede hætter minimerer forurening forbundet med standard åben inkubation. De ventilerede hætter forhindrer medier, der kan blive fanget i en delvist åbnet hætte, i at blokere for gasudveksling. Hættene vil ikke falde af i kuvøsen på grund af vibrationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Falcon™ 75 cm2 kolber
Inkluderer 0,2 μm Membranudluftning
Produkttype Kasket, udluftet
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg