Beskrivelse
Designet med en UV-transparent brøndbund til bestemmelse af protein- og nukleinsyrekoncentrationer. Corning™ UV-transparente mikroplader tillader UV-absorbansaflæsninger med lav baggrund, især ved 260 til 280 nm.
Disse mikroplader har en unik UV-transparent bund, som er ideel til bestemmelse af protein- og/eller nukleinsyrekoncentrationer. Den UV-transparente bund er støbt fast til toppen uden klæbemidler for at opnå større styrke og maksimal lækagesikkerhed. Disse mikroplader giver lav baggrund og ensartet resultat ved 260 nm og 280 nm. Deres brede lineære detektionsområde tillader pålidelig detektion af høje og lave koncentrationer af biomolekyler.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 2 indvendige pakker á 25 stk |
| Farve | Klar |
| Produkttype | UV-transparent mikroplade |
| Materiale | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |