Beskrivelse
- Nem påføring og fjernelse for kort- og langtidsopbevaring
- Giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens
- Aluminiumsforseglingstape (kat. nr. 6569 og 6570) er velegnet til brug mellem -80 °C og 150 C, °er ikke gennemsigtig og kan gennembores.
- Åndbar forseglingstape (kat. nr. 3345) tillader gasudveksling over overfladen.
- Universal Optisk tætningstape (Kat. nr. 6575) er velegnet til brug mellem -70 C °og 100 C, °og er transparent.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyolefin |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til mikroskopisk observation af proteinkrystaller, trykfølsom tape sikrer tæt forsegling for at minimere fordampning og muliggør oliefri drift, når den bruges med termocykler med opvarmede låg |
| Produkttype | Optisk mikropladeforseglingstape |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +100 °C |