Få mere at vide
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Racked, Usterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10651462 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve unitSize
10651462 1 til 200μ L Gul Pakke med 960
10641462 1 til 200μ L Neutral Pakke med 960
10197001 100 til 1.000μ l Blå Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651462 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4865
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at sikre en pålidelig pasform med store mærkepipettere
  • Corning universal fit tips er designet til at give en pålidelig pasform med de fleste store mærke pipetter. (En vejledning til kompatibilitet med pipettespidser kan rekvireres eller downloades fra Corning hjemmeside).
  • Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel.
  • 1-200μ L universal fit-spidser er uddannet til 250μ L, 500μ L og 1.000μ L bind.
  • Vælg mellem tre emballagemuligheder: Stakstativspidser har en stak med fem stativer, der hver indeholder 96 spidser, til i alt 480 spidser i et pladsbesparende design. Bulkpakkede spidser er usterile og økonomiske.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Format Stativ
Tip stil Rund
Emballage Stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja