Få mere at vide
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk pakket Artikelnummer.: 10380331
Forventet forsendelse: 02-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk pakket
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4902644 Shop alle Corning produkter
1 til 200μ L, Neutral, Affaset, Rund, 1000 tips/taske, 10.000 tips/Cs., Pakke med 10000
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Tip stil:
Affaset, Rund
Rund
Emballage:
1000 Tips/Taske, 1 Taske/Cs.
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
1000 tips/taske, 10.000 tips/Cs.
1000 tips/taske, 1000 tips/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 10380331
Brand: Corning™ 4844
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-02-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Designet til at sikre en pålidelig pasform med store mærkepipettere
  • Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel
  • 1 200 –μL spidser er gradueret til 10, 50 og 100 μL
  • 100 –1000 μL spidser er gradueret til 250, 500 og 1000 μL
  • Valg af steril eller ikke-steril
  • Bulkpakkede spidser er usterile og meget økonomiske
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Format Bulk
Tip stil Affaset, Rund
Emballage 1000 tips/taske, 10.000 tips/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk pakket >