Få mere at vide
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk pakket
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Tip stil:
Affaset, Rund
Rund
Emballage:
1000 Tips/Taske, 1 Taske/Cs.
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
1000 tips/taske, 10.000 tips/Cs.
1000 tips/taske, 1000 tips/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Designet til at sikre en pålidelig pasform med store mærkepipettere
- Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel
- 1 200 –μL spidser er gradueret til 10, 50 og 100 μL
- 100 –1000 μL spidser er gradueret til 250, 500 og 1000 μL
- Valg af steril eller ikke-steril
- Bulkpakkede spidser er usterile og meget økonomiske
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |