Få mere at vide
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk pakket
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10153761 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Tip stil:
Affaset, Rund
Rund
Emballage:
1000 Tips/Taske, 1 Taske/Cs.
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
1000 tips/taske, 10.000 tips/Cs.
1000 tips/taske, 1000 tips/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 10153761
Brand: Corning™ 4866
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Designet til at sikre en pålidelig pasform med store mærkepipettere
  • Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel
  • 1 200 –μL spidser er gradueret til 10, 50 og 100 μL
  • 100 –1000 μL spidser er gradueret til 250, 500 og 1000 μL
  • Valg af steril eller ikke-steril
  • Bulkpakkede spidser er usterile og meget økonomiske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Format Bulk
Tip stil Rund
Emballage 1000 tips/taske, 1000 tips/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis