Beskrivelse
- Vælg mellem 33 mm polyethylen, solid eller ventileret
- Steriliseret ved gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 3.3 cm |
| Til brug med (applikation) | Til påfyldning, udluftning og manipulation tillader gasudveksling samtidig med at risikoen for kontaminering minimeres |
| Inkluderer | 0,37 tommer. ID slange og 50 mm filter med 0,2 m μpore hydrofob membran |
| Produkttype | Kasket, Fyldning |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Skrue, Udluftet |