Få mere at vide
Corning™ Universel CellSTACK™ Kasketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10457163 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukketype:
Skrue
Skrue, Udluftet
Inkluderer:
0,25 tommer ID slange og 37 mm filter
0,37 tommer. ID slange og 50 mm filter med 0,2 m μpore hydrofob membran
0,37 tommer. ID-slange og en 0,31 tommer. ID med modhager
33 mm polyethylen påfyldningshætte med 1/4 tommer (6,4 mm) ID-slange; med en han MPC kobling og en hun MPC endekappe
Han MPC Polycarbonat med en 0,95 cm ID kobling og en hun MPC Polycarbonat endekappe
Kvinde MPC Polycarbonat med en 0,25 tommer. ID-kobling og en han MPC Polycarbonat endekappe
Kvinde MPC Polycarbonat med en 0,95 cm ID kobling og en han MPC Polycarbonat endekappe
Med 1/8 tommer. (3,2 mm) ID-slange og en hun Luer 1/8 tommer. (3,2 mm) Slangehak med han Luer Lock-prop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Inkluderer unitSize
10457163 Skrue Kvinde MPC Polycarbonat med en 0,25 tommer. ID-kobling og en han MPC Polycarbonat endekappe Pakke med 4
10562193 Skrue 33 mm polyethylen påfyldningshætte med 1/4 tommer (6,4 mm) ID-slange; med en han MPC kobling og en hun MPC endekappe Pakke med 4
10255412 Skrue 0,37 tommer. ID-slange og en 0,31 tommer. ID med modhager Pakke med 5
10521883 Skrue, Udluftet 0,37 tommer. ID slange og 50 mm filter med 0,2 m μpore hydrofob membran Pakke med 5
10139672 Skrue, Udluftet Kvinde MPC Polycarbonat med en 0,95 cm ID kobling og en han MPC Polycarbonat endekappe Pakke med 4
10414673 Skrue Han MPC Polycarbonat med en 0,95 cm ID kobling og en hun MPC Polycarbonat endekappe Pakke med 4
10691983 Skrue 0,25 tommer ID slange og 37 mm filter Pakke med 4
10134212 Skrue Med 1/8 tommer. (3,2 mm) ID-slange og en hun Luer 1/8 tommer. (3,2 mm) Slangehak med han Luer Lock-prop Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10457163 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3328
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til påfyldning, udluftning og manipulation
  • Vælg mellem 33 mm polyethylen, solid eller ventileret
  • Steriliseret ved gammabestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) ydre hals 3.3 cm
Til brug med (applikation) Til påfyldning, udluftning og manipulation
Inkluderer Kvinde MPC Polycarbonat med en 0,25 tommer. ID-kobling og en han MPC Polycarbonat endekappe
Produkttype Kasket, Fyldning
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skrue