Få mere at vide
Corning™ Costar™ mikroplader med ultralav vedhæftning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10327701 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
1,56 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10327701 1,56 cm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 10327701 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5556.96 DKK
    4961.27 DKK / Pakke med 24
    Spare 595.69 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med et kovalent bundet hydrogellag, der effektivt hæmmer cellulær vedhæftning. Corning™ Costar™ mikroplader med ultralav vedhæftning reducerer i høj grad binding af vedhæftnings- og serumproteiner, hvilket minimerer cellevedhæftning og spredning.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 4 x 6
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,57 ml (brønd)
Farve Klar
Kulturområde 1,9 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra Low Binding
Type Cellekulturplade med flere brønde
Nå tælle 24
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse af celler i en suspenderet, ubundet tilstand
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 24/Cs.
Diameter (metrisk) 1,56 cm