Få mere at vide
Corning™ To- og treliters Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-122127 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bund form:
Forvirret
Ikke forvirret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10092591
Brand: Corning™ 431256
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ To- og tre-liters engangspolycarbonat Erlenmeyer-kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Fernbach-design øger overfladearealet til gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Forvirrede bunde forbedrer blandingen og øger gasudvekslingen
  • Ventilationshætter medfølger i alle tilfælde af produkt til applikationer, der kræver steril gasudveksling
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 67,6 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Topstil: Gevind
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer
Gradueringer 100 mL
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Udluftet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.