Få mere at vide
Corning™ To- og treliters Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10410292 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bund form:
Forvirret
Ikke forvirret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Pakningsstørrelse
10410292 3000 mL Forvirret Pakke med 4
10092591 2000 mL Forvirret Pakke med 6
10216821 3000 mL Ikke forvirret Pakke med 4
10410482 2000 mL Ikke forvirret Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10410292 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.00 DKK
    2812.36 DKK / Pakke med 4
    Spare 197.64 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ To- og tre-liters engangspolycarbonat Erlenmeyer-kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Fernbach-design øger overfladearealet til gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Forvirrede bunde forbedrer blandingen og øger gasudvekslingen
  • Ventilationshætter medfølger i alle tilfælde af produkt til applikationer, der kræver steril gasudveksling
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 101,44 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Topstil: Gevind
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Udluftet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.