Få mere at vide
Corning™ Slangesæt og stik til CellCube™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lukket systemcelleterning, et nyt lukket system, der er designet til at hjælpe med at reducere risikoen for utilsigtet kontaminering
Brand:  Corning™ 3234
7930.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 17229109
  • 7986.45 DKK / Pakke med 4
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lukket systemcelleterning
  • Hjælper med at reducere risikoen for utilsigtet kontaminering
  • CellCube 10, 25, 100 moduler, cirkulationssløjfer og stik
  • Giver mulighed for nem klæbende celle-opskalering, der integreres problemfrit med AseptiQuik™ og MPC stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Mellemfilter, 2 aseptiske stik
4/Cs.
1/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer22823007 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato27/10/2023 Katalognummer3234
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Slangesæt og stik til CellCube™ > 1/Pk.