Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ GULD polypropylen PCR rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10511503 Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Klar
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10511503
Brand: Corning™ 3746
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til præcis pasform i varmeblokke
Individuelle PCR-rør er lavet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Rørene er RNase-/DNase-frie, kan autoklaveres ved 121 °C og tåler centrifugering til 10.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsfarve Diverse
Farve Diverse
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 500/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Varmeblokke for at optimere varmeoverførslen
Form Flad
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 10,000 x g
Lukketype Hvælvet kasket
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør