Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ GULD polypropylen PCR rør
Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Klar
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Individuelle PCR-rør er lavet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Rørene er RNase-/DNase-frie, kan autoklaveres ved 121 °C og tåler centrifugering til 10.000 x g.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsfarve | Klar |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 500/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Varmeblokke for at optimere varmeoverførslen |
| Form | Flad |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |