Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ Guld PCR Cap Strips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2779725 Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Klar
Produkttype:
Dome Cap Strip
Flad Cap Strip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1250
Artikelnummer. 10571493
Brand: Corning™ 3742
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til alle Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
nr. pr. sag 1250/Cs.
nr. pr. pakke 125/Pk.
Til brug med (applikation) RT-PCR og andre fluorescerende eller luminescerende applikationer
Produkttype Flad Cap Strip
Pladekompatibilitet Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader