Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ Guld PCR Cap Strips
Artikelnummer. 10571493 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Klar
Produkttype:
Dome Cap Strip
Flad Cap Strip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Pakningsstørrelse
10571493 Klar Flad Cap Strip Pakke med 1250
10307722 Klar Dome Cap Strip Pakke med 1250
10531673 Diverse Dome Cap Strip Pakke med 1250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571493 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4205.00 DKK
    3929.61 DKK / Pakke med 1250
    Spare 275.39 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Læg i indkøbskurv
Passer til alle Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
nr. pr. sag 1250/Cs.
nr. pr. pakke 125/Pk.
Til brug med (applikation) RT-PCR og andre fluorescerende eller luminescerende applikationer
Produkttype Flad Cap Strip
Pladekompatibilitet Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader