Beskrivelse
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Diverse |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| nr. pr. sag | 1250/Cs. |
| nr. pr. pakke | 125/Pk. |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Produkttype | Dome Cap Strip |
| Pladekompatibilitet | Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader |