Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ Guld PCR Cap Strips
Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Klar
Produkttype:
Dome Cap Strip
Flad Cap Strip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1250
Beskrivelse
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| nr. pr. sag | 1250/Cs. |
| nr. pr. pakke | 125/Pk. |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Produkttype | Dome Cap Strip |
| Pladekompatibilitet | Thermowell Guld 1 x 8-brønds PCR-strimler og 96-brønds PCR-mikroplader |