Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonat PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154037 Shop alle Corning produkter
Produkttype:
PCR mikroplade, model M
PCR mikroplade, model P
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10777231
Brand: Corning™ 6509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ultratyndt polycarbonat for hurtig, ensartet varmeoverførsel. Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonat PCR-mikroplader er ideelle til polyerase-kædereaktionsmetoden (PCR) til DNA-amplifikation.
  • Lav proteinbindende overflade forhindrer tab af prøve
  • For oliefri drift, brug polyethylen eller aluminium tætningstape i forbindelse med opvarmede låg termiske cyklere; også plads til silikone genanvendelig tætningsmåtte
  • Tåler temperaturer til 135 °C uden vridning
  • Forskellige brøndformer passer til populære termiske cyklere
  • Overflade af DNA-BIND™ plade tillader kovalent vedhæftning af ssDNA ved 5« og 3« ende
  • Ikke-steril
Certificeringer
Polypropylenplader er certificeret DNase- og RNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade, model P
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™ , Techne™ Cyclogen og Gene E med 96 x 0,2 ml blok
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) PCR
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 25/Cs.
Vel Farve Klar