Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonat PCR mikroplader
Artikelnummer. 10777231 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
PCR mikroplade, model M
PCR mikroplade, model P
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10777231 PCR mikroplade, model P Pakke med 25
10130961 PCR mikroplade, model M Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777231 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    1303.90 DKK / Pakke med 25
    Spare 96.10 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ultratyndt polycarbonat for hurtig, ensartet varmeoverførsel. Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonat PCR-mikroplader er ideelle til polyerase-kædereaktionsmetoden (PCR) til DNA-amplifikation.
  • Lav proteinbindende overflade forhindrer tab af prøve
  • For oliefri drift, brug polyethylen eller aluminium tætningstape i forbindelse med opvarmede låg termiske cyklere; også plads til silikone genanvendelig tætningsmåtte
  • Tåler temperaturer til 135 °C uden vridning
  • Forskellige brøndformer passer til populære termiske cyklere
  • Overflade af DNA-BIND™ plade tillader kovalent vedhæftning af ssDNA ved 5« og 3« ende
  • Ikke-steril
Certificeringer
Polypropylenplader er certificeret DNase- og RNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade, model P
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™ , Techne™ Cyclogen og Gene E med 96 x 0,2 ml blok
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) PCR
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 25/Cs.
Vel Farve Klar