Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonat PCR mikroplader
Shop alle Corning produkter
Produkttype:
PCR mikroplade, model M
PCR mikroplade, model P
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Lav proteinbindende overflade forhindrer tab af prøve
- For oliefri drift, brug polyethylen eller aluminium tætningstape i forbindelse med opvarmede låg termiske cyklere; også plads til silikone genanvendelig tætningsmåtte
- Tåler temperaturer til 135 °C uden vridning
- Forskellige brøndformer passer til populære termiske cyklere
- Overflade af DNA-BIND™ plade tillader kovalent vedhæftning af ssDNA ved 5« og 3« ende
- Ikke-steril
Certificeringer
Polypropylenplader er certificeret DNase- og RNase-fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade, model M |
| Til brug med (udstyr) | MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM,Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Forskning FTS-960, Hybaid OmniGene med mikroblok, Quatro BioSystems TC-40 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |