Få mere at vide
Corning™ PYREX™ TD engangs Shorty serologiske pipetter, sterile
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
50 mL
Længde (metrisk):
215 mm
358 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 50
Beskrivelse
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne 5, 10 og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. Pakket i plastikposer, så flere kan fjernes uden at forurene hele pakningen. ISO farvekodning trykkes direkte på rivestrimlen.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7078B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Kalibreret | Ja |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 8,4 tommer |
| Negative gradueringer | 3 mL |
| Tip stil | Rund |
| Emballagetype | Multi-pack |
| Vis mere |