Få mere at vide
Corning™ PYREX™ TD engangs Shorty serologiske pipetter, sterile
Artikelnummer. 10160163 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
50 mL
Længde (metrisk):
215 mm
358 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 50
Artikelnummer. 10160163
Brand: Corning™ 7078B50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril, tilstoppet pipette er kalibreret til at levere.
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne 5, 10 og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. Pakket i plastikposer, så flere kan fjernes uden at forurene hele pakningen. ISO farvekodning trykkes direkte på rivestrimlen.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7078B-50 har negative og omvendte gradueringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Længde (engelsk) 14.09 in.
Negative gradueringer 3 mL
Tip stil Rund
Emballagetype Multi-pack
Volumen (engelsk) 1,69 oz.
Farve Lilla
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) 358 mm
Type Serologisk pipette