Få mere at vide
Corning™ TC-behandlede kulturretter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10075371 Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
500 cm 2
55 cm 2
Form:
Firkant
Rund
Med gitter:
Ikke gitteret
Med gitter
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
20 stk./pakke
4/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 480
Pakke med 500
Pakke med 60
Artikelnummer. 10075371
Brand: Corning™ 430167
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vævskultur (TC) behandlet for optimal vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler. Corning™ TC-behandlede kulturskåle giver en ideel løsning til dyrkning og vedligeholdelse af celler in vitro .
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning
  • Ultra-Low Attachment overfladeskåle har et kovalent bundet hydrogellag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering
  • 10 fade/pose fås til 100 mm fade (Kat. nr. 430293)
  • 245 mm firkantede fade giver 500 cm2 vækstflade
  • Stabling af perler hjælper med håndteringen
  • Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm fad = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431110, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
Ordreinfo
Pakkemængderne er forskellige. Se bestillingstabellen for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 16,5 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 55 cm 2
Engangs Engangsbrug
Med gitter Ikke gitteret
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekultur petriskål
Volumen (metrisk) Virker 11,0 til 16,5 ml
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20 stk./pakke
Størrelse 100 mm dia.
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm