Få mere at vide
Corning™ T-Cell Culture Supplement med ConA (IL-2 Culture Supplement), rotte
Artikelnummer. 11513540 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513540 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11513540 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354115
 Begrænset vare
På lager
Fremmer polyklonal aktivering og IL-2-proliferation af de fleste antigenisk sensibiliserede rotte- eller muselymfoide T-celler
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
Ordreinfo
Leveres i 100 ml flasker; afkøles som angivet på etiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Koncentration 10μ g/ml
Produkttype T-celle kulturtillæg
Mængde 100 ml
Kilde Rotte