Få mere at vide
Corning™ U-formede cellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15360591 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
275 mL
Lukketype:
Fenol
Stikforsegling
Udluftet
Overfladebelægning:
Ingen
TC-behandlet
Vævskultur behandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Overfladebelægning Pakningsstørrelse
15360591 275 mL Stikforsegling TC-behandlet Pakke med 100
15350591 275 mL Udluftet Vævskultur behandlet Pakke med 100
15370591 275 mL Fenol TC-behandlet Pakke med 100
15380591 60 mL Udluftet Ingen Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15360591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430720U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 DKK
    2169.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 155.94 DKK
    6% Slukket
På lager
Designet til at forbedre anvendeligheden og samtidig bevare det samme miljø for cellevækst som tidligere designs. Corning™ U-formede cellekulturflasker har en ergonomisk form, der reducerer antallet af hjørner, forbedrer celleafskrabningen og tillader brugen af en større pipette.
  • Hættetype: Fås med ventileret, phenolisk eller propforseglingshætte
  • 75 cm2 cellevækstareal
  • Færre hjørner for nemmere at skrabe
  • Lettere greb med bedre adgang til hætten
  • Vævskulturbehandlet overflade
  • Ikke-pyrogen
  • Harpiks møder USP Klasse VI specifikationer
  • Steril til SAL 10-6
  • 100% lækagetestet
  • BSE/TSE-kompatibel
  • Afbøjet hals
  • Indstøbte gradueringer til volumetrisk måling estimering
  • Valgfri pipettefjernelse af væske via pipetteudskillelsen
  • Adgang til op til 50 ml pipetter
  • Stabilt stablingsdesign
  • USP Klasse VI polystyren
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,2 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Cellekultur
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form U-formet
Overfladebelægning TC-behandlet
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Bund form U-form
Lukketype Stikforsegling
Kulturområde 75 cm 2
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Vis mere Vis mindre
Produkterne er kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.