Få mere at vide
Corning™ U-formede cellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15350591 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
275 mL
Lukketype:
Fenol
Stikforsegling
Udluftet
Overfladebelægning:
Ingen
TC-behandlet
Vævskultur behandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Overfladebelægning Pakningsstørrelse
15350591 275 mL Udluftet Vævskultur behandlet Pakke med 100
15360591 275 mL Stikforsegling TC-behandlet Pakke med 100
15370591 275 mL Fenol TC-behandlet Pakke med 100
15380591 60 mL Udluftet Ingen Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15350591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430641U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00 DKK
    2503.54 DKK / Pakke med 100
    Spare 176.46 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at forbedre anvendeligheden og samtidig bevare det samme miljø for cellevækst som tidligere designs. Corning™ U-formede cellekulturflasker har en ergonomisk form, der reducerer antallet af hjørner, forbedrer celleafskrabningen og tillader brugen af en større pipette.
  • Hættetype: Fås med ventileret, phenolisk eller propforseglingshætte
  • 75 cm2 cellevækstareal
  • Færre hjørner for nemmere at skrabe
  • Lettere greb med bedre adgang til hætten
  • Vævskulturbehandlet overflade
  • Ikke-pyrogen
  • Harpiks møder USP Klasse VI specifikationer
  • Steril til SAL 10-6
  • 100% lækagetestet
  • BSE/TSE-kompatibel
  • Afbøjet hals
  • Indstøbte gradueringer til volumetrisk måling estimering
  • Valgfri pipettefjernelse af væske via pipetteudskillelsen
  • Adgang til op til 50 ml pipetter
  • Stabilt stablingsdesign
  • USP Klasse VI polystyren
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,2 oz.
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Cellekultur
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
Form U-formet
Overfladebelægning Vævskultur behandlet
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 75 cm 2
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 15 til 22,5 ml
Vis mere Vis mindre
Produkterne er kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.