Få mere at vide
Corning™ Synthemax™ II-SC substrat
Artikelnummer. 15319397 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg (flaske)
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15319397 10 mg (flaske) 10mg
1 options
Artikelnummer. 15319397 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3535
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Selvcoating syntetisk overflade til stamceller
Nemt at bruge, selvbelægningsmateriale til at skabe en unik syntetisk overflade, der efterligner det naturlige cellemiljø. Overfladen understøtter vedhæftning og udvidelse af stamceller i deres udifferentierede tilstand og rettet differentiering til specialiserede celletyper. Derudover tilbyder den et syntetisk, xeno-frit alternativ til biologiske belægninger og/eller fødecellelag, der bruges i hES- og iPS-cellekultur.
Giver mulighed for skalerbar multi-passage udvidelse af pluripotente stamceller i definerede medier med:
  • Stabil fordoblingstid
  • Fænotypisk markørekspression (4 oktober, SSEA4)
  • Bevarelse af pluripotens
  • Retention af normal karyotype
Corning Synthemax II-SC substrat er:
  • Nem at bruge
  • Kan belægge plast- og glasoverflader
  • Parti sporbar
  • Gamma steriliseret
  • Kvalitetstestet for lot-to-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Skaber en unik syntetisk overflade, der efterligner det naturlige cellemiljø
Mængde 10 mg (flaske)
Substrattype Synthemax™ II-SC substrat
Inkluderer 1 mg/ml Synthemax II SC stamopløsning, sterilt vand, 0,025 mg/ml slutvolumen af Corning™ Synthemax II SC arbejdsløsning
Opbevaringskrav -20 °C
Substratmængde 10 mg